missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Extreme cut protection featuring INTERCEPT™ Technology while maintaining enhanced flexibility and tactility
- Ultra-lightweight and ultra-thin breathable gloves featuring touchscreen compatibility minimize the need to change or remove gloves
- High dexterity combined with unmatched comfort and precision while achieving excellent abrasion resistance
- Tailored fit at the base of the pinky finger better matches natural hand contours
- Dermatologically approved by Dermatest™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI ABR 4, ANSI CUT A7 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388:3X31F, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nylon, Stainless Steel Fiber, Polyester, Tungsten |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?