Learn More
Ansell Guantes resistentes a la abrasión con resistencia media HyFlex™ 11-751, tecnología INTERCEPT™
Tienda Ansell Productos
Descripción
- INTERCEPT Technology™ para un alto nivel de protección frente a cortes
- Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión
- El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto.
- Conforme a las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos)
- También disponible en formato de paquete para proveedores
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |