Learn More
Ansell Guantes resistentes a la abrasión con resistencia media HyFlex™ 11-751, tecnología INTERCEPT™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16079661 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16079661 8 12 pares
16059661 6 12 pares
16069661 7 12 pares
16089661 9 12 pares
16099661 10 12 pares
16009671 11 12 pares
6 options
Código de producto. 16079661
Marca: Ansell 11751080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de protección frente a cortes de nivel C ofrecen una mayor resistencia a la abrasión para soportar durante más tiempo el desgaste.
  • INTERCEPT Technology™ para un alto nivel de protección frente a cortes
  • Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión
  • El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto.
  • Conforme a las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos)
  • También disponible en formato de paquete para proveedores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4X43C
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento general, montaje de herramientas, mecanizado, estampado, corte, manipulación de materias primas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE, fibra de vidrio, nailon, spandex
Modelo 11751080
Cantidad 12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja
Serie HyFlex™ 11-751
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,4 cm