Learn More
Ansell Guantes puños extendidos y revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-739 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | Level D |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4X43D |
| Mostrar más |