Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes HyFlex™ 11-738 Intercept™ con refuerzo específico
Tienda Ansell Productos
Descripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- La tecnología Fortix™ amplía la vida útil del producto
- Mayor protección en la región del nacimiento del pulgar
- El poliuretano basado en agua mejora la comodidad y la destreza
- Certificación Oeko-Tek™ 100
- Sin disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Mostrar más |