Learn More
Ansell Guantes de recubiertos de poliuretano HyFlex™ 11-730 con tecnología Intercept™
Código de producto. p-7215006 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 16659083
Marca: Ansell 11730060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes combinan comodidad y destreza con la tecnología Intercept™ para proporcionar un alto nivel de resistencia al corte. El revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos, así como ligeramente aceitosos.
  • Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Hilo Ansell Intercept Technology™
Tipo de producto Cut- and Abrasion-resistant Glove
Tamaño 6
Norma EN388 4X43D
Para utilizar con (aplicación) Metalurgia, montaje de piezas y moldeo por inyección a presión
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Revestimiento Lined
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie 11-730
Estilo de pulgar Wing
Yarn Gauge 13