Learn More
Ansell Guantes de recubiertos de poliuretano HyFlex™ 11-730 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Cut- and Abrasion-resistant Glove |
| Tamaño | 10 |
| Mostrar más |