Learn More
Ansell Guantes con revestimiento interior de HPPE y revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-728 con tecnología Intercept™
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
- Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | 4342B |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?