Learn More
Ansell Guantes con revestimiento interior de HPPE y revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-728 con tecnología Intercept™
Código de producto. 16629083 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16629083 9 12 pares
16699073 6 12 pares
16609083 7 12 pares
16619083 8 12 pares
16639083 10 12 pares
16649083 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16629083 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11728090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes combinan comodidad y destreza con la tecnología Intercept™ para proporcionar un alto nivel de resistencia al corte. El revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos, así como ligeramente aceitosos.
  • Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free No
Material Hilo Ansell Intercept Technology™
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 9
Norma EN388 4342B
Para utilizar con (aplicación) Reparación de vidrio, manipulación de metales y moldeo por inyección a presión
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE
Serie 11-728
Yarn Gauge 15