Learn More
Ansell Guantes de Lycra™ resistentes a los cortes con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-725
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Equilibrio entre comodidad, destreza y manipulación segura
- Alto nivel de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de contacto con piezas afiladas
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- La Lycra™ en el revestimiento interior/exterior proporciona una mayor destreza y ajuste
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4342B |
| Mostrar más |