Learn More
Ansell Guantes de Lycra™ recubiertos de poliuretano HyFlex™ 11-724 con tecnología Intercept™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Agarre mejorado en piezas secas a ligeramente aceitosas para garantizar una manipulación segura en una amplia gama de entornos
- Su revestimiento enmascara las tinciones en entornos con un alto nivel de exposición a las manchas
- Su resistente recubrimiento prolonga la vida útil del guante y resiste a las abrasiones
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |