Learn More
Ansell Guantes ligeros de protección contra cortes de calibre 13 HyFlex™ 11-724, tecnología INTERCEPT™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6567000 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pares
Product Code. Tamaño unitSize
16079641 7 12 pares
16089641 8 12 pares
16099641 9 12 pares
16009651 10 12 pares
16019651 11 12 pares
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16079641
Brand: Ansell 11724070
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los guantes ligeros ofrecen flexibilidad y se adaptan con una protección frente a cortes óptima. El revestimiento de inmersión de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura y una vida útil prolongada de los guantes.
  • Guantes de peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
  • El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
  • El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
  • El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
  • Nivel de resistencia frente a cortes EN 3 (ANSI nivel 2)
  • Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Gris, Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Spandex, Polyethylene
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Norma EN388 EN 388:4342B, EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas y componentes metálicos, prensas de metal ligero, mantenimiento, inyección y moldeo de plásticos y ensamblado inicial
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Material de revestimiento HPPE, spandex
Revestimiento Lined
Modelo 11-724 7 163831
Tipo de empaquetado Case
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-724
Estilo de pulgar Wing
Longitud (imperial) 8,4 in
Longitud (métrico) 20,8 cm