Learn More
Ansell Guantes industriales resistentes a cortes de grado de uso medio HyFlex™ 11-651
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Construido con un revestimiento sin costuras de calibre 13
- La muñeca de punto elástico le garantiza comodidad, destreza y un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Material del manguito | Elástico |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Específico |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4X42C |
| Mostrar más |