Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-630
Código de producto. 11706663 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11706663 10 12 pares
11726663 6 12 pares
11736663 7 12 pares
11716663 11 12 pares
11746663 8 12 pares
11756663 9 12 pares
6 options
Código de producto. 11706663
Marca: Ansell Edmont™ 11630100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
  • La formulación específica del revestimiento de inmersión de poliuretano proporciona un agarre seguro al trabajar con piezas secas o ligeramente aceitosas.
  • La formulación de PU también aumenta la resistencia a la abrasión en la superficie de trabajo de los guantes.
  • Con sólida resistencia a cortes
  • Construcción elástica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443
Material del manguito Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Revestimiento Nailon, Lycra™, Dyneema™, algodón y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Alta resistencia a los cortes