Learn More
Ansell Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-627
Código de producto. p-8005300 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
10
11
Color hem.:
Amarillo
Azul
Morado
Negra
Rojo
Tamaño de la unidad:
12 pares
144 pares
Código de producto. Tamaño Color hem. unitSize
11746653 10 Negra 12 pares
12930965 10 Negra 144 pares
12940965 11 Azul 144 pares
11756653 11 Azul 12 pares
11766653 6 Morado 12 pares
11776653 7 Rojo 12 pares
11786653 8 Amarillo 12 pares
7 options
Código de producto. 11746653
Marca: Ansell 11627100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces. Lycra™ in the liners of the gloves as well as in the polyurethane coating provide flexibility and fit.
  • Guantes industriales
  • La formulación especial del revestimiento de poliuretano hace que los guantes sean flexibles y se ajusten bien y proporcionan un agarre seguro en piezas secas y ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de entornos
  • Combinación única de Dyneema™, nailon, Lycra™ y fibra de vidrio
  • Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a cortes y a la aparición de rebaba
  • Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes
  • Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes
Aplicaciones:
  • Ensamblado y montaje de componentes
  • Inspección y montaje de componentes
  • Cristales, láminas y paneles afilados
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
  • Recogida y fijación de componentes
  • Moldeado por inyección a presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Knit
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Material Dyneema™
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 EN 388:4342, EN 388:4342B
Para utilizar con (aplicación) Inyección y moldeado de plásticos, manipulación de vidrios, montaje de chapas metálicas (incluso cuando están ligeramente aceitosas) y manipulación de piezas afiladas y pequeñas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Negra
Material de revestimiento Lycra™, Nylon, Dyneema™
Modelo 11-627 10 205690
Serie HyFlex™ 11-627
Longitud (imperial) 7,6 in
Longitud (métrico) 19.5 cm