Learn More
Ansell Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-627
Código de producto. 11776653 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
10
11
Color hem.:
Amarillo
Azul
Morado
Negra
Rojo
Tamaño de la unidad:
12 pares
144 pares
Código de producto. Tamaño Color hem. unitSize
11776653 7 Rojo 12 pares
11746653 10 Negra 12 pares
12930965 10 Negra 144 pares
12940965 11 Azul 144 pares
11756653 11 Azul 12 pares
11766653 6 Morado 12 pares
11786653 8 Amarillo 12 pares
7 options
Código de producto. 11776653
Marca: Ansell 11627070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces. Lycra™ in the liners of the gloves as well as in the polyurethane coating provide flexibility and fit.
  • Guantes industriales
  • La formulación especial del revestimiento de poliuretano hace que los guantes sean flexibles y se ajusten bien y proporcionan un agarre seguro en piezas secas y ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de entornos
  • Combinación única de Dyneema™, nailon, Lycra™ y fibra de vidrio
  • Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a cortes y a la aparición de rebaba
  • Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes
  • Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes
Aplicaciones:
  • Ensamblado y montaje de componentes
  • Inspección y montaje de componentes
  • Cristales, láminas y paneles afilados
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
  • Recogida y fijación de componentes
  • Moldeado por inyección a presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Knit
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Material Dyneema™
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 7
Norma EN388 EN 388:4342, EN 388:4342B
Para utilizar con (aplicación) Inyección y moldeado de plásticos, manipulación de vidrios, montaje de chapas metálicas (incluso cuando están ligeramente aceitosas) y manipulación de piezas afiladas y pequeñas
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Rojo
Material de revestimiento Lycra™, Nylon, Dyneema™
Modelo 11-627 7 205687
Serie HyFlex™ 11-627
Longitud (imperial) 7,6 in
Longitud (métrico) 19.5 cm