Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso medio de poliuretano blanco HyFlex™ serie 11-625
Código de producto. 12640742 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12640742 6 12 pares
12650742 7 12 pares
12393569 8 12 pares
12303579 9 12 pares
12313579 10 12 pares
5 options
Código de producto. 12640742
Marca: Ansell Edmont™ 11625060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes. La innovadora estructura del hilo contiene una tasa óptima de Dyneema™ que ofrece altos niveles de resistencia a los cortes para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican contacto con piezas afiladas.
  • Equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes.
  • Los forros tienen un hilo con una innovadora estructura que contiene una tasa óptima de Dyneema™.
  • Ofrece altos niveles de resistencia a los cortes
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4342
Material del manguito Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 6
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Dyneema™
Revestimiento Spandex y Dyneema™
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 12 pares
Resistente a Alta resistencia a los cortes