Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso medio de poliuretano blanco HyFlex™ serie 11-625
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes.
- Los forros tienen un hilo con una innovadora estructura que contiene una tasa óptima de Dyneema™.
- Ofrece altos niveles de resistencia a los cortes
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4342 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Tamaño | 8 |
| Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
| Material de revestimiento | Dyneema™ |
| Revestimiento | Spandex y Dyneema™ |
| Tipo de Palm | Palma recubierta |
| Cantidad | 12 pares |
| Mostrar más |