Description
- Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos
- Ideales para trabajadores que necesitan un nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión más alto que el que ofrecen sus guantes actuales
- También son ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves
- Ideales para montaje final, manipulación de aires acondicionados, motores eléctricos, montaje de arnés de cables o peritaje
Specifications
Specifications
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 2121 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Lightweight Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Modelo | 11-619 |
| Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
| Revestimiento | Nailon |
| Tipo de Palm | Palma recubierta |
| Show More |