Learn More
Ansell™ Guantes tejidos y ligeros de poliuretano HyFlex™ serie 11-619
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos
- Ideales para trabajadores que necesitan un nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión más alto que el que ofrecen sus guantes actuales
- También son ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves
- Ideales para montaje final, manipulación de aires acondicionados, motores eléctricos, montaje de arnés de cables o peritaje
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 2121 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Lightweight Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | 11-619 |
| Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
| Revestimiento | Nailon |
| Tipo de Palm | Palma recubierta |
| Mostrar más |