Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-618
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11796643 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 11796643
Marca: Ansell™ 11618110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de poliuretano Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-618 ofrecen un excelente tacto y precisión.
  • El revestimiento y el guante son oscuros para disimular la suciedad y reducir el gasto en guantes
  • Revestimiento de baja resistencia de calibre 18
  • Ideales para el sector de la automoción y la fabricación de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 2121
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Blue
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 11
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Serie 11-618