Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano HyFlex™ serie 11-618
Código de producto. 11706653 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11706653 6 12 pares
11786643 10 12 pares
11796643 11 12 pares
11716653 7 12 pares
11726653 8 12 pares
11736653 9 12 pares
6 options
Código de producto. 11706653
Marca: Ansell™ 11618060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de poliuretano Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-618 ofrecen un excelente tacto y precisión.
  • El revestimiento y el guante son oscuros para disimular la suciedad y reducir el gasto en guantes
  • Revestimiento de baja resistencia de calibre 18
  • Ideales para el sector de la automoción y la fabricación de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 2121
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Blue
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 6
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Serie 11-618