Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La tecnología de punto de calibre 18 permite que este guante sea ultrafino pero robusto
- Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión
- Ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 3121 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blue |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon, Polyurethane |
| Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |