Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano verde y azul oscuro HyFlex™ serie 11-616
Código de producto. 12600732 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12600732 9 12 pares
12650722 10 12 pares
12660722 11 12 pares
12670722 6 12 pares
12690722 8 12 pares
12680722 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 12600732 Sous-traitant Ansell™ N° du sous-traitant 11616090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos. Ofrece una comodidad, un ajuste y una sensibilidad táctil excepcionales para llevar a cabo las tareas de manipulación más delicadas.
  • La tecnología de punto de calibre 18 permite que este guante sea ultrafino pero robusto
  • Ideales para trabajadores que necesitan un mayor nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión
  • Ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 3121
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Green
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 9
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Nylon
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Serie 11-616
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.