Learn More
Ansell™ Guantes industriales especiales HyFlex™
Código de producto. p-8005293 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12650712 10 12 pares
12660712 6 12 pares
12670712 7 12 pares
12680712 8 12 pares
12690712 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12650712 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11601100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos que requieren los máximos niveles de destreza.
  • Para el montaje de piezas pequeñas, como rodamientos, juntas y resortes pequeños
  • Revestimiento de nailon
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de poliuretano
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III, EN 388: 3121, ANSI, con marcado CE
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Gray
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon
Revestimiento Nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Productos de precisión, resistente a los cortes, repelente de aceite y productos especializados
Serie 11-601