Learn More
Ansell Guantes de nailon blancos HyFlex™ 11-600W con revestimiento de poliuretano
Código de producto. 12600712 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12600712 11 12 pares
12610712 6 12 pares
12620712 7 12 pares
12690702 10 12 pares
12640712 9 12 pares
12630712 8 12 pares
6 options
Código de producto. 12600712
Marca: Ansell 11600110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto, mientras que la paleta de colores blancos es útil para aplicaciones limpias.
  • Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos
  • Misma destreza que con manos descubiertas con protección para aplicaciones de uso ligero
  • El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto
  • El color blanco es ideal para aplicaciones limpias
Compliance
Cumplen con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a las abrasiones); normas EN 388-3121 y EN 1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-600W
Yarn Gauge 15