Learn More
Ansell Guantes de poliéster spandex resistente a cortes HyFlex™ 11-528 con Intercept Technology™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- El revestimiento Intercept sin vidrio proporciona una mayor protección contra cortes
- Flexibilidad mejorada para un amplio rango de movimiento y sensibilidad al tacto al manipular piezas pequeñas
- Buen agarre para un manejo seguro en usos de secos a ligeramente aceitosos
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El revestimiento de espuma NBR proporciona un nivel de resistencia a la abrasión ANSI 4
- Sin DMF
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |