Learn More
Ansell Guantes de nitrilo de alta visibilidad resistentes a cortes HyFlex™ 11-515 con diseó Intercept Technology™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes combinan comodidad y durabilidad con un nivel de corte ANSI 5
- Diseñado ergonómicamente con colores de alta visibilidad para proteger mejor a los usuarios en entornos de poca luz
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El puño largo proporciona una protección adicional contra cortes en zonas de alta sensibilidad como la muñeca
- La formulación de nitrilo de espuma permite un uso más prolongado para aumentar la durabilidad
- Mejora el agarre y la sensibilidad al tacto en entornos secos o ligeramente oleosos para un agarre seguro al manipular cuchillas y objetos afilados
- Permite a los trabajadores trabajar de forma segura y eficaz
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Naranja |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |