Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo azul HyFlex™ serie 11-500
Diseñados para aplicaciones en entornos secos o ligeramente aceitosos en las que los trabajadores necesitan protección contra los pequeños cortes, aislamiento térmico o protección contra los residuos metálicos fundidos que pueden llegar a salpicarles.
Marca:  Ansell™ 11500110
Código de producto. 11766643
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de nailon Lycra™ Kevlar™
  • Revestimiento de nitrilo
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos
  • Color negro y amarillo