Learn More
Ansell Guantes industriales de resistencia media HyFlex™ 11-500
Código de producto. p-2379860 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
10
Guantes con puño de color:
Morado
Negro
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño Guantes con puño de color unitSize
11776643 6 Morado 12 pares
11756643 10 Negro 12 pares
2 options
Código de producto. 11776643
Marca: Ansell 11500060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes industriales ofrecen comodidad y un agarre seguro. Perfectos para aplicaciones secas o ligeramente grasas en las que los trabajadores necesiten protección contra cortes ligeros.
  • Perfectos para operaciones de montaje y mantenimiento que impliquen la manipulación de herramientas y materiales afilados y puntiagudos
  • El revestimiento elástico Kevlar™ es resistente a los cortes, proporciona un ajuste cómodo y protege de cortes molestos y de la abrasión.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo de color negro en la palma y las yemas de los dedos hace que el aceite se aleje de la superficie del guante.
  • Puño más largo para una protección adicional contra cortes alrededor de la muñeca
  • Amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Sí
Material Fibra de aramida DuPont™ Kevlar™
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:3231B, EN 388:3231
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
Guantes con puño de color Morado
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon, Lycra™, fibra de aramida
Modelo 11-500 6 205574
Serie HyFlex™ 11-500
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,8 cm