Descripción
- Perfectos para operaciones de montaje y mantenimiento que impliquen la manipulación de herramientas y materiales afilados y puntiagudos
- El revestimiento elástico Kevlar™ es resistente a los cortes, proporciona un ajuste cómodo y protege de cortes molestos y de la abrasión.
- El revestimiento de espuma de nitrilo de color negro en la palma y las yemas de los dedos hace que el aceite se aleje de la superficie del guante.
- Puño más largo para una protección adicional contra cortes alrededor de la muñeca
- Amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Negro, Amarillo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de aramida DuPont™ Kevlar™ |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |