Learn More
Ansell Guantes industriales de resistencia media HyFlex™ 11-500
Código de producto. 11756414 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11756414 8 12 pares
11746414 7 12 pares
11766414 9 12 pares
3 options
Artikelnummer. 11756414
Marke: Ansell 11500080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los guantes industriales ofrecen comodidad y un agarre seguro. Perfectos para aplicaciones secas o ligeramente grasas en las que los trabajadores necesiten protección contra cortes ligeros.
  • Perfectos para operaciones de montaje y mantenimiento que impliquen la manipulación de herramientas y materiales afilados y puntiagudos
  • El revestimiento elástico Kevlar™ es resistente a los cortes, proporciona un ajuste cómodo y protege de cortes molestos y de la abrasión.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo de color negro en la palma y las yemas de los dedos hace que el aceite se aleje de la superficie del guante.
  • Puño más largo para una protección adicional contra cortes alrededor de la muñeca
  • Amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Sí
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:3231B, EN 388:3231
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon, Lycra™, fibra de aramida
Modelo 11-500 8 205576
Serie HyFlex™ 11-500
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.