Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media de nitrilo y poliuretano con revestimiento de inmersión 3/4 Hyflex™ serie 11-427
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guantes de protección mecánica
- Guante tejido sin costuras, calibre 13
- Palma anatómica revestida
- Innovador revestimiento aplicado en un proceso a base de agua respetuoso con el medio ambiente
- Sin silicona
- Buena resistencia a las abrasiones y a los cortes
- Resisten el calor hasta 100 °C
- Tiene un círculo indicador (naranja) que identifica el nivel de resistencia a los cortes con un código de colores: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Aplicaciones:
- Aeronáutica
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Montaje de productos blancos
- Trabajos de acabado
- Fabricado de vidrio
- Corte de piezas pequeñas secas o ligeramente aceitosas
- Mantenimiento
- Moldeado e inyección de plásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2006 y EN 407:2004 |
| Accelerator Free | Yes |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Gris, Amarillo brillante |
| Desechables | Reusable |
| Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | Powder Free |
| Tipo de producto | Nitrile Gloves |
| Mostrar más |