Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de polietileno gris y blanco HyFlex™ serie 11-425
Código de producto. 15356494 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15356494 11 12 pares
15346494 10 12 pares
15316494 7 12 pares
15336494 9 12 pares
15326494 8 12 pares
5 options
Código de producto. 15356494
Marca: Ansell™ 11425110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La etiqueta roja indica que tienen el nivel más alto de protección frente a los corte. Excelente resistencia a la abrasión. Innovador revestimiento aplicado en un proceso a base de agua respetuoso con el medio ambiente.
  • Revestimiento de palma de compuesto sintético mixto con base de agua, sensible y de color gris
  • Sin silicona
  • Construcción elástica
  • Revestimiento sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™
  • Revestimiento de poliuretano con base de agua y nitrilo
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Polietileno
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4543, ANSI
Material del manguito Polietileno
Coating Material Nitrile
Color Gray
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyamide, Fiberglass, HPPE, Polyurethane, Nitrile
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 11
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Techcor™
Revestimiento Techcor™
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Excelente resistencia a la abrasión