Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-423 11-427 (anteriormente denominado Puretough™ P3000 Tropique)
Código de producto. 15853670 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 10
Código de producto.
15853670 Tamaño: 10
1 options
Código de producto. 15853670 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 11423100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente comodidad y movilidad. Guante libre de pelusas
  • Guante tejido sin costuras, calibre 13.
  • Palma anatómica revestida.
    Innovador revestimiento conseguido en un proceso a base de agua respetuoso con el medio ambiente.
  • Sin silicona.
  • Buena resistencia a la abrasión y a los cortes.
  • Resisten el calor hasta 100 °C.
  • Este guante tiene un círculo indicador (naranja) que identifica el nivel de resistencia a los cortes con un código de colores: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Hilo con tecnología INTERCEPT™
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX
Clasificación Categoría III
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Área revestida Palm
Material del manguito Revestimiento sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™
Estilo de corte Puños herméticos
Descripción Excelente comodidad y movilidad. Guante libre de pelusas
Coating Material Cloropreno
Color Gris, Amarillo
Cut Resistance Rating 5
Desechables No
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Polyamide, Fiberglass, Nitrile
En polvo sin polvo
Tipo de producto Mechanical/Cut Protection Gloves (Medium-duty)
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 1.30 mm
Para utilizar con (aplicación) Para las tareas de manipulación delicadas en las que se necesita sensibilidad táctil y una muy buena protección contra los cortes.
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Revestimiento sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™
Modelo 11-423
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos 2
Resistente a Los impactos y la vibración
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 4
Dimensiones (L x An) 260 x 90 mm
Longitud (imperial) 260 mm
Peso (métrico) 33 g