Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano de nitrilo de uso general Hyflex™ serie 11-421
Código de producto. 15598595 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15598595 10 12 pares
15508605 6 12 pares
15518605 7 12 pares
15528605 8 12 pares
15538605 9 12 pares
5 options
Código de producto. 15598595
Marca: Ansell™ 11421100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides high degree of flexibility and durability with optimum dexterity. Ansell Hyflex™ 11-421 Series Light Duty Nitrile Polyurethane Gloves are made from water based mix synthetic compound.
  • Guantes de baja resistencia polivalentes
  • Palma anatómica revestida
  • Revestimiento de nailon negro sin costuras, calibre 13
  • Puntadas finas y elásticas para una comodidad excelente
  • Sin silicona
  • No aptos para el contacto productos alimenticios ácidos
  • Tiene un círculo indicador (verde) que identifica el nivel de resistencia a los cortes con un código de colores: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Aplicaciones:
  • Manipulación delicada
  • Trabajos de acabado
  • Manipulación en general
  • Envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2006
Descripción Calibre: 13
Aplicaciones Industrial
Coating Material Poliuretano
Color Gris, Negro
Acabado exterior Revestimiento de palma
Latex Free Yes
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Material de revestimiento Nailon
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
Serie 11-421
Longitud (métrico) 220 a 260 mm