Description
- Guante tejido con una técnica sin costuras.
- Forro textil de hilo de poliamida de alta elasticidad.
- Puño elástico.
- Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos.
- Son extendibles y se adaptan a la perfección.
- Guante con un bajo nivel de pelusas.
- Excelente comodidad y movilidad
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Material de la parte posterior | Nailon |
| Chlorinated | No |
| Clasificación | Categoría I |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Material del manguito | Nailon |
| Descripción | Comodidad y protección frente a los producto manipulados |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Show More |