Learn More
Ansell Guantes antiestáticos de poliamida sin costuras HyFlex™ 11-135 con puntas de los dedos recubiertas
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras.
- Revestimiento textil con hilado continuo de poliamida de alta tenacidad que incluye cobre
- Los puntos finos continuos mejoran la comodidad del usuario
- Revestimiento de poliuretano elástico en las puntas de los dedos para una mayor capacidad de agarre
- Las propiedades antiestáticas protegen las manos del usuario frente a descargas electrostáticas
- Bajo nivel de formación de pelusa para aplicaciones de salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes antiestáticos |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 113XA |
| Mostrar más |