Learn More
Ansell Guantes de poliamida antiestáticos HyFlex™ 11-132 sin pelusa
Código de producto. 16029591 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16029591 8 12 pares
16009591 6 12 pares
16019591 7 12 pares
16039591 9 12 pares
16049591 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16029591 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11132080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras con un revestimiento textil fabricado con hilo de poliamida dopado con cobre Las propiedades antiestáticas protegen a los usuarios frente a descargas electrostáticas.
  • Tejido con una técnica sin costuras ni interrupciones
  • Revestimiento textil de poliamida elástico dopado con cobre
  • Las propiedades antiestáticas protegen al usuario de descargas electrostáticas
  • Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos
  • Estos guantes con un bajo nivel de formación de pelusa ofrecen puntos de sutura finos y elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Estructura Tejido sin costuras
Color Natural
Hand Ambidiestro
Material Hilo Ansell Intercept Technology™
Tamaño 8
Norma EN388 1131A
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-132