Descripción
- Tejido con una técnica sin costuras ni interrupciones
- Revestimiento textil de poliamida elástico dopado con cobre
- Las propiedades antiestáticas protegen al usuario de descargas electrostáticas
- Al ser ambidiestros su vida útil se duplica, ya que se pueden usar en cualquiera de las dos manos
- Estos guantes con un bajo nivel de formación de pelusa ofrecen puntos de sutura finos y elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Color | Natural |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 1131A |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Serie | 11-132 |