missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Guantes industriales de nailon HyFlex™ 11-100 con tecnología antimicrobiana Ionic+™

Código de producto. 16089881 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16089881 10 12 pares
16069881 8 12 pares
16079881 9 12 pares
16099881 11 12 pares
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16089881

Marca: Ansell 11100100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ionic+™ es una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA que aprovecha la potencia antimicrobiana de la plata para proteger los guantes de los impactos microbianos. Los guantes están protegidos de olores, manchas y de la degradación de tejidos relacionados con las bacterias.

  • Guantes industriales diseñados con Ionic+™, una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA
  • El revestimiento Ionic+™ es permanente y dura toda la vida útil del guante
  • La potencia antimicrobiana de la plata protege los guantes de los impactos microbianos
  • Comodidad durante todo el día con un alto nivel de destreza en un diseño transpirable de peso ligero
  • Protección antimicrobiana autohiginizante 360° del forro y del revestimiento
  • Cumple con el Reglamento de la UE en materia de biocidas 528/2012 para artículos tratados
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Light-duty Mechanical Protection Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 2131A
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Ionic+™ Active
Revestimiento Revestido
Tipo de Palm Revestido
Serie 11-100
Yarn Gauge 15
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.