Learn More
Ansell Guantes industriales de nailon HyFlex™ 11-100 con tecnología antimicrobiana Ionic+™
Código de producto. 16079881 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 16079881
Marca: Ansell 11100090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ionic+™ es una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA que aprovecha la potencia antimicrobiana de la plata para proteger los guantes de los impactos microbianos. Los guantes están protegidos de olores, manchas y de la degradación de tejidos relacionados con las bacterias.
  • Guantes industriales diseñados con Ionic+™, una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA
  • El revestimiento Ionic+™ es permanente y dura toda la vida útil del guante
  • La potencia antimicrobiana de la plata protege los guantes de los impactos microbianos
  • Comodidad durante todo el día con un alto nivel de destreza en un diseño transpirable de peso ligero
  • Protección antimicrobiana autohiginizante 360° del forro y del revestimiento
  • Cumple con el Reglamento de la UE en materia de biocidas 528/2012 para artículos tratados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Material Nailon
Tipo de producto Light-duty Mechanical Protection Gloves
Tamaño 9
Norma EN388 2131A
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Ionic+™ Active
Revestimiento Revestido
Tipo de Palm Revestido
Serie 11-100
Yarn Gauge 15