Learn More
Ansell Guantes industriales de nailon HyFlex™ 11-100 con tecnología antimicrobiana Ionic+™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guantes industriales diseñados con Ionic+™, una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA
- El revestimiento Ionic+™ es permanente y dura toda la vida útil del guante
- La potencia antimicrobiana de la plata protege los guantes de los impactos microbianos
- Comodidad durante todo el día con un alto nivel de destreza en un diseño transpirable de peso ligero
- Protección antimicrobiana autohiginizante 360° del forro y del revestimiento
- Cumple con el Reglamento de la UE en materia de biocidas 528/2012 para artículos tratados
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Mostrar más |