Descripción
- Los guantes HyFlex™ 11-100 están especialmente diseñados para trabajos microelectrónicos en los que se deben evitar las descargas electrostáticas (ESD).
- Su fino diseño mejora la manipulación incluso de los componentes más pequeños.
- Ansell es el único que ofrece una versión de espuma de nitrilo. Los HyFlex™ 11-100 con espuma de nitrilo garantizan que las superficies permanezcan limpias y sin contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A |
| Clasificación | Categoría II |
| Área revestida | Palma revestida |
| Material del manguito | Forro de punto automático |
| Descripción | Máxima movilidad y sensibilidad para los trabajos de manipulación más delicados |
| Coating Material | Poliuretano (DMF) |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | Nivel A |
| Desechables | No |
| Mostrar más |