missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hidroxilamina solución de clorhidrato, Farmacopea Europea 20 % p/v, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1044304 |
| Elemento | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Solvent or Matrix | 20% (w/v) |
| Cantidad | 1000 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- hydroxylammonium chloride,hydroxylamine hydrochloride 20% Solution (RP307)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido