Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, reactivo ACS, > 96 %%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | 152°C (decomposition) |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >96% |
| Beilstein | 3539763 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.49 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hydroxylamine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydroxylamine, hydrochloride