Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | 155°C to 158°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino, cristales y/o trozos |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | H2NOH·HCl |
| Fieser | 01,478; 02,217; 07,176; 09,245 |
| Índice Merck | 15, 4867 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether |
| Mostrar más |