Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 Kg
500 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | 155°C to 158°C |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino, cristales o trozos |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | H2NOH·HCl |
| Fieser | 01,478; 02,217; 07,176; 09,245 |
| Índice Merck | 15,4867 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydroxylamine hydrochloride
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.