missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyfasudil, MedChemExpress

Código de producto. 16462057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462057 50 mg 50 miligramos
16475908 10 mg 10 miligramos
16448547 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462057

Marca: Medchem Express HY13911

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Hydroxyfasudil is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.

Hydroxyfasudil is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hydroxyfasudil
CAS 105628-72-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17N3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo HA-1100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (100.86 mM)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(N3CCNCCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 307.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.37
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.