missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyalbendazole, TRC

Código de producto. 30134074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30134074 25 mg 25 miligramos
30136533 50 mg 50 miligramos
30011872 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30134074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79720525MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 107966-05-2
Nombre del producto químico o material Hydroxyalbendazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0834
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Nombre IUPAC methyl N-[5-(3-hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Fórmula molecular C12H15N3O3S
Peso molecular (g/mol) 281.33
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Sinónimo [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester

Especificaciones

Cantidad 25 mg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.